Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité extérieure G-OD
Pour le stockage extérieur sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | TRGS 510 |
---|---|
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier (galvanisé) |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
À utiliser avec (application) | Stockage extérieur des bouteilles de gaz |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Configuration | Dimensions (P x l x H) intérieures | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Configuration | Dimensions (P x l x H) intérieures | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15516895
|
Asecos™
30692015 |
400 x 1356 x 2149 mm | Armoire haute avec portes à battant | 370 x 1345 x 2070 mm | Ailette |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15709097
|
Asecos™
3069701532672 |
400 x 1006 x 2149 mm | 1 rampe de roulement en tôle d’acier peinte | Ailette |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et de haute qualité, parfaite pour une installation en extérieur
- Construction en tôle d’acier entièrement galvanisée avec surface structurée en plastique laminée et base en acier inox
- Le toit incliné avec surnageant permet à l’eau de s’écouler
- Portes à battant avec grand angle d’ouverture pour faciliter l’accès
- Verrouillage à 3 points solide avec levier de rotation verrouillable (également disponible en verrou à cylindre profilé)
- Ventilation efficace par les ouvertures situées sous les portes et au mur arrière
- Des possibilités de réglage confortables : des aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
- Conformément à la norme TRGS 510
Spécification
TRGS 510 | |
Acier (galvanisé) | |
Stockage extérieur des bouteilles de gaz | |
Plastique laminé |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité | |
600 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité extérieure G-OD