Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité extérieure G-OD
Code produit. 15709097 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
1 rampe de roulement en tôle d’acier peinte
Armoire haute avec portes à battant
Modèle de porte:
Ailette
Dimensions (P x L x H):
400 x 1006 x 2149 mm
400 x 1356 x 2149 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15709097
Marque: Asecos™ 3069701532672
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage extérieur sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques.
  • Construction robuste et de haute qualité, parfaite pour une installation en extérieur
  • Construction en tôle d’acier entièrement galvanisée avec surface structurée en plastique laminée et base en acier inox
  • Le toit incliné avec surnageant permet à l’eau de s’écouler
  • Portes à battant avec grand angle d’ouverture pour faciliter l’accès
  • Verrouillage à 3 points solide avec levier de rotation verrouillable (également disponible en verrou à cylindre profilé)
  • Ventilation efficace par les ouvertures situées sous les portes et au mur arrière
  • Des possibilités de réglage confortables : des aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
  • Conformément à la norme TRGS 510
Spécification
Certifications/Conformité TRGS 510
Configuration 1 rampe de roulement en tôle d’acier peinte
Dimensions (P x l x H) intérieures 370 x 995 x 2070 mm
Dimensions (P x L x H) 400 x 1006 x 2149 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage extérieur des bouteilles de gaz
Capacité de charge 600 kg
Nbre de portes 2
Revêtement de surface Plastique laminé
Poids (métrique) 135,5 kg
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 15.75 in.
Hauteur (impériale) extérieure 84.61 in.
Matériau Acier (galvanisé)
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 39.61 in.