Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs avec cône NS
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Funnels with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
25.33€ - 44.73€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Entonnoir de coulée solide |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10386161
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05321001 |
45mm |
25.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717331
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05321002 |
55mm |
27.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10579971
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05321003 |
70mm |
44.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Solid addition funnel with angle at 60°
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With NS cone, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Spécification
Verre borosilicaté | |
Entonnoir de coulée solide |