Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs avec cône NS
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Funnels with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05321003
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Entonnoir d’addition solide avec angle à 60°
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec cône NS, précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
70mm | |
Verre borosilicaté | |
Entonnoir de coulée solide |