Learn More
Buerkle™ Entonnoir, acier inox
L’entonnoir en acier inox peut être utilisé pour verser et transférer facilement des poudres libres, des liquides et des milieux légèrement visqueux. L’entonnoir en acier inox robuste peut être utilisé dans une grande variété d’applications.
18.75€ - 63.40€
Spécification
Matériau | Inox V2A (1.4301) |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de matériel |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Argenté |
Description | Entonnoir |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16329571
|
Buerkle™
9604-0001 |
60 mm | 8 mm |
18.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16339571
|
Buerkle™
9604-0003 |
100 mm | 12 mm |
26.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16349571
|
Buerkle™
9604-0005 |
150 mm | 12 mm |
45.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16329581
|
Buerkle™
9604-0008 |
300 mm | 20 mm |
63.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour verser et transférer facilement des poudres libres, des liquides et des milieux légèrement visqueux
- Acier inox AISI 304 (1.4301)
- Un canal d’air sur le tube de décharge assure un flux complet, sans obstruction
- Selon le diamètre, cette aide au versement est adaptée aux applications de distribution, de petites quantités en laboratoire à de plus grandes en milieu industriel
- Les versions plus grandes de cet entonnoir sont dotées d’une poignée pour en faciliter la manipulation
Spécification
Inox V2A (1.4301) | |
Autoclavables | |
Entonnoir | |
1 Entonnoir | |
Entonnoir |
Certificat de matériel | |
Argenté | |
Poudres à écoulement libre, liquides et milieux légèrement visqueux | |
1 |