Learn More
Buerkle™ Entonnoir, acier inox
L’entonnoir en acier inox peut être utilisé pour verser et transférer facilement des poudres libres, des liquides et des milieux légèrement visqueux. L’entonnoir en acier inox robuste peut être utilisé dans une grande variété d’applications.
Marque:  Buerkle™ 9604-0008
51.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16329581
  • 63.40€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour verser et transférer facilement des poudres libres, des liquides et des milieux légèrement visqueux
  • Acier inox AISI 304 (1.4301)
  • Un canal d’air sur le tube de décharge assure un flux complet, sans obstruction
  • Selon le diamètre, cette aide au versement est adaptée aux applications de distribution, de petites quantités en laboratoire à de plus grandes en milieu industriel
  • Les versions plus grandes de cet entonnoir sont dotées d’une poignée pour en faciliter la manipulation
Spécification
Spécification
300 mm
Inox V2A (1.4301)
Autoclavables
Entonnoir
1 Entonnoir
11.81 in.
20 mm
Certificat de matériel
Argenté
Poudres à écoulement libre, liquides et milieux légèrement visqueux
1
Entonnoir