Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité ARNOLD avec bille et couvercle, V2.0, PEHD-EC
L’entonnoir de sécurité solide et électriquement conducteur ARNOLD V2.0 avec couvercle et bille répond aux exigences les plus élevées pour l’élimination en toute sécurité des déchets liquides dangereux en raison de sa combinaison de deux mécanismes de sécurité indépendants.
237.00€ - 322.00€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 200 mm (entonnoir)
Matériau HDPE, conducteur électrostatique
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Élimination en toute sécurité des déchets liquides et inflammables
Type de produit Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Comprend Numéro de bouchon Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Numéro de bouchon Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
17142235
Afficher les documents
SCAT™
317627
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille B83 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
237.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17192225
Afficher les documents
SCAT™
317622
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille GL45 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
285.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17465053
Afficher les documents
SCAT™
611542
Safety Funnel with Hinged Lid GL45 Safety Funnel Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17288860
Afficher les documents
SCAT™
317633
Protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle GL45 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
237.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17102245
Afficher les documents
SCAT™
317638
Protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille GL45 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
285.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17172235
Afficher les documents
SCAT™
317630
Protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille R2 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
237.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17162235
Afficher les documents
SCAT™
317629
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille S50 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
237.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17112235
Afficher les documents
SCAT™
317624
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille S51 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
285.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17122235
Afficher les documents
SCAT™
317625
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille S55 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
303.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17182225
Afficher les documents
SCAT™
317621
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille S60/61 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
293.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17298860
Afficher les documents
SCAT™
317634
Protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle S60/61 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
293.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
17132235
missing translation for 'viewDocuments'
SCAT™
317626
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille S65 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
237.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
17152235
missing translation for 'viewDocuments'
SCAT™
317628
Protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille S70/71 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
237.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
17102235
missing translation for 'viewDocuments'
SCAT™
317623
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille S90 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
237.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
17192235
missing translation for 'viewDocuments'
SCAT™
317635
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille S95 Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
237.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
  • Les deux fonctions de sécurité comprennent une bille intégrée dans le bassin de l’entonnoir et une bague d’étanchéité incorporée dans le couvercle à charnière de l’entonnoir, ce qui empêche l’échappement de gaz toxiques ou explosifs
  • Matériau en PEHD électriquement conducteur avec connexion à la terre pour empêcher les vols d’étincelles
  • Couvercle à charnière avec bague d’étanchéité pour fermeture lorsque l’entonnoir n’est pas utilisé
  • Tamis optimisé pour la collecte de particules plus grosses et pour le dépôt de flacons de laboratoire
  • Protection contre les éclaboussures améliorée avec canaux d’air intégrés pour empêcher la formation de bulles
  • Clapet à bille avec mécanisme d’ouverture automatique pendant le remplissage
  • Lance de sécurité rétractable individuelle pour une élimination propre des déchets liquides
  • Tous les composants principaux sont amovibles pour faciliter le nettoyage
L’entonnoir de sécurité ARNOLD V2.0 avec couvercle et clapet à bille est disponible pour différents filetages de récipient. Afin de pouvoir produire de manière écologique et économique, nous fournissons des variantes individuelles avec un adaptateur de filetage, qui n’a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l’entonnoir.
Specifications
Specifications
200 mm (entonnoir)
Noir
Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière
HDPE, conducteur électrostatique
Élimination en toute sécurité des déchets liquides et inflammables
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates