Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité ARNOLD avec bille et couvercle, V2.0, PEHD-EC
L’entonnoir de sécurité solide et électriquement conducteur ARNOLD V2.0 avec couvercle et bille répond aux exigences les plus élevées pour l’élimination en toute sécurité des déchets liquides dangereux en raison de sa combinaison de deux mécanismes de sécurité indépendants.
Marque: SCAT™ 317629
191.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les deux fonctions de sécurité comprennent une bille intégrée dans le bassin de l’entonnoir et une bague d’étanchéité incorporée dans le couvercle à charnière de l’entonnoir, ce qui empêche l’échappement de gaz toxiques ou explosifs
- Matériau en PEHD électriquement conducteur avec connexion à la terre pour empêcher les vols d’étincelles
- Couvercle à charnière avec bague d’étanchéité pour fermeture lorsque l’entonnoir n’est pas utilisé
- Tamis optimisé pour la collecte de particules plus grosses et pour le dépôt de flacons de laboratoire
- Protection contre les éclaboussures améliorée avec canaux d’air intégrés pour empêcher la formation de bulles
- Clapet à bille avec mécanisme d’ouverture automatique pendant le remplissage
- Lance de sécurité rétractable individuelle pour une élimination propre des déchets liquides
- Tous les composants principaux sont amovibles pour faciliter le nettoyage
L’entonnoir de sécurité ARNOLD V2.0 avec couvercle et clapet à bille est disponible pour différents filetages de récipient. Afin de pouvoir produire de manière écologique et économique, nous fournissons des variantes individuelles avec un adaptateur de filetage, qui n’a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l’entonnoir.
Spécification
200 mm (entonnoir) | |
Non autoclavable | |
Élimination en toute sécurité des déchets liquides et inflammables | |
Lance (220 mm), protection contre les éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, couvercle, clapet à bille | |
7.9 in. (Funnel) |
HDPE, conducteur électrostatique | |
Noir | |
Récipients d’élimination | |
S50 | |
Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière |