Learn More
CleanSpace™ Masque complet
Le masque complet CleanSpace™ convient aux expositions ou travaux longs et intenses.
374.00€ - 381.00€
Spécification
Certifications/Conformité | AS/NZS1716 : 2012 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 12942 |
Type de produit | Masque complet PAPR |
Modèle du masque / du casque | Masque complet PAPR uniquement |
À utiliser avec (équipement) | PAF-1070 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980092
|
CleanSpace™
PAF-1106 |
S |
374.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15940082
|
CleanSpace™
PAF-1014 |
Taille moyenne/Grande taille |
381.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisé avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyaux ni ceintures
- Large visière panoramique
- Revêtement résistant aux rayures et aux solvants
- Convient à de longues périodes d’utilisation
- Le débit d’air en pression positive et le masque interne Orinasal empêchent la formation de buée
- Respiration facile et absence de résistance, même en cas d’effort intense
- Le joint en silicone s’adapte au visage pour une protection et un confort optimaux.
- Le masque interne Orinasal à accroche rapide unique est facilement retiré pour le nettoyage
- Membrane phonique en mylar pour une communication claire sur le lieu de travail
- Matériaux résistants au vieillissement
- Tests PortaCount activés pour les tests d’ajustement de masque quantitatif (vendus séparément)
- Kit de lunettes : Entièrement réglable pour toutes les tailles de visage, montures larges pour s’adapter aux verres de grandes tailles pour une bonne vision périphérique ; stabilité parfaite pendant les activités intenses (vendue séparément)
- Protections détachables : Protection de visière contre les rayures (vendue séparément)
- Visière en PC moulé dur ; joint facial en silicone et bulle de masque interne Orinasal. Clips de masque en nylon ; membrane phonique en mylar. Harnais en caoutchouc EPDM ; vanne d’expiration en PP renforcé modifié par impact ; joints toriques en silicone
Spécification
AS/NZS1716 : 2012 | |
Masque complet PAPR | |
PAF-1070 |
EN 12942 | |
Masque complet PAPR uniquement | |
Conserver entre -10°C et 55°C |