Learn More
CleanSpace™ Masque complet
Le masque complet CleanSpace™ convient aux expositions ou travaux longs et intenses.
Marque:  CleanSpace™ PAF-1106
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15980092
  • 384.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisé avec la solution révolutionnaire PAPR CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
  • Large visière panoramique
  • Revêtement résistant aux rayures et aux solvants
  • Adapté à de longues périodes de travail
  • Le débit d’air sous pression positive et le masque oro-nasal interne empêchent toute formation de buée
  • Respiration facile et absence de résistance, même en cas d’effort intense
  • Le joint en silicone s’adapte au visage pour une protection et un confort optimaux.
  • Le masque oro-nasal interne doté du système clip-in clip-out exclusif peut être facilement retiré pour être nettoyé
  • Membrane phonique en mylar pour une communication claire sur le lieu de travail
  • Matériaux résistants à l’usure
  • Tests PortaCount possibles avec les tests d’ajustement de masque quantitatif (vendus séparément)
  • Kit pour lunettes : Entièrement réglable pour s’adapter à toutes les tailles de visage, cadres larges pour s’adapter aux larges visières à vision périphérique et extrême stabilité même avec des mouvements brusques (vendu séparément)
  • Déchirables : Protection de visière contre les rayures (vendue séparément)
  • Visière en polycarbonate moulé dur ; dispositif d’étanchéité faciale en silicone et coussin pour masque oro-nasal interne. Pinces de masque en nylon ; membrane phonique en mylar. Harnais en caoutchouc EPDM ; boîtier de valve d’expiration en polypropylène renforcé modifié par impact ; joints toriques en silicone
Spécification
Spécification
AS/NZS1716 : 2012
Masque complet PAPR
Masque complet PAPR uniquement
PAF-1106
EN 12942
S
PAF-1070
Conserver entre -10°C et 55°C