Learn More
Tocris Bioscience™ FTY 720
Potent S1P receptor agonist; also immunosuppressant
Marque: Tocris Bioscience™ 6176/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FTY 720 is an S1P receptor agonist; undergoes phosphorylation by sphingosine kinase 2, which then binds S1P1,3,4 and 5 receptors (EC50 values are 0.3 - 0.6 nM for S1P1, 4 and 5 and ∼3 nM for S1P3). Immunosuppressant; sequesters lymphocytes in lymph nodes, reducing autoimmune response. Suppresses the development of EAE (an in vivo model of MS). Orally bioavailable and blood-brain barrier permeable.Spécification
Agonist | |
162359-56-0 | |
343.93g/mol | |
Store at -20°C | |
50 mg |
Sphingosine-1-phosphate Receptor | |
C19H33NO2.HCl | |
Fingolimod, Gilenya | |
Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu