Learn More
Tocris Bioscience™ FTY 720
Potent S1P receptor agonist; also immunosuppressant
147.00€ - 544.00€
Spécification
Type de produit Agonist
Protéines cibles Sphingosine-1-phosphate Receptor
CAS 162359-56-0
Formule moléculaire C19H33NO2.HCl
Poids de la formule 343.93g/mol
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18792168
Afficher les documents
Tocris Bioscience™
6176/10
10 mg
147.00€
10mg
18761508
Afficher les documents
Tocris Bioscience™
6176/50
50 mg
544.00€
50mg
Description
Description
S1P receptor agonist; undergoes phosphorylation by sphingosine kinase 2, which then binds S1P1,3,4 and 5 receptors (EC50 values are 0.3 - 0.6 nM for S1P1, 4 and 5 and ∽3 nM for S1P3). Immunosuppresant; sequesters lymphocytes in lymph nodes, reducing autoimmune response. Suppresses the development of EAE (an in vivo model of MS). Orally bioavailable and blood-brain barrier permeable.
Spécification
Spécification
Agonist
162359-56-0
343.93g/mol
Store at -20°C
Sphingosine-1-phosphate Receptor
C19H33NO2.HCl
Fingolimod, Gilenya
Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tocris Bioscience™ FTY 720