Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon laveur pour gaz, Embout de Drechsel
Les flacons laveurs de gaz sont utilisés pour épurer les gaz en les faisant traverser un liquide adapté.
Marque: DWK Life Sciences 257040101
110.88 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour la filtration et le nettoyage des gaz, des flacons de lavage des gaz sont nécessaires, composés d’un tube de distribution des gaz, d’un flacon adapté et d’une ouverture de sortie des gaz. Dans cette configuration de test, le gaz est forcé de s’écouler dans un liquide avant d’être libéré. Le tuyau de distribution de gaz est immergé dans le liquide à cette fin, le gaz y interfère et les impuretés du gaz sont liées dans le liquide. Le gaz est nettoyé ou lavé pour ainsi dire. Un disque filtrant dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d’air aussi petites que possible et forme ainsi une zone de contact aussi grande que possible.
- Tête de type Drechsel
- Avec système de connexion à vis
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Les pièces individuelles peuvent également être commandées séparément
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
500 ml | |
Taille (métrique) du raccord de 9 mm | |
1 | |
9 mm | |
1/boîte |
Verre borosilicaté (3.3) | |
avec plaque filtrante | |
Filetage de taille GL 45 | |
Nettoyage (lavage) de gaz avec solvants ; purification de mélanges gazeux ; avec filetage pour un échange rapide des flacons contenant du liquide ; filtrage |