Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon laveur pour gaz, Embout de Drechsel
Les flacons laveurs de gaz sont utilisés pour épurer les gaz en les faisant traverser un liquide adapté.
93.85€ - 126.94€
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
---|---|
Type | Taille (métrique) du raccord de 9 mm |
Porosité | 1 |
Joint conique standard | Filetage de taille GL 45 |
Diamètre (métrique) Tube interne | 9 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10695591
|
DWK Life Sciences
257040101 |
avec plaque filtrante |
126.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10238490
|
DWK Life Sciences
247130008 |
sans plaque filtrante |
93.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour la filtration ou l'épuration des gaz, des flacons laveurs de gaz sont nécessaires ; ils se composent d'un tube de distribution de gaz, d'un flacon approprié et d'une ouverture de sortie des gaz. Dans cette configuration d'essai, le gaz est forcé à s'écouler à travers un liquide avant d'être libéré. À cette fin, le tube de distribution de gaz est immergé dans le liquide, le gaz le traverse et les impuretés du gaz sont retenues dans le liquide. Le gaz est pour ainsi dire nettoyé ou épuré. Une plaque filtrante dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d'air qui sont aussi petites que possible et forme ainsi une surface de contact aussi grande que possible.- Embout de Drechsel
- Avec système de raccord à vis
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Les différents éléments peuvent également être commandés séparément
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
Spécification
500 ml | |
1 | |
9 mm | |
1 de chaque |
Taille (métrique) du raccord de 9 mm | |
Filetage de taille GL 45 | |
Nettoyage (lavage) de gaz avec solvants ; purification de mélanges gazeux ; avec filetage pour un échange rapide des flacons contenant du liquide ; filtrage |