Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester ultra-fines FreezerBondz™ pour cryogénie
Étiquetez des surfaces de laboratoire courbes et réfrigérées, notamment les tubes, les flacons et les porte-tubes cryogéniques, grâce au consommable en polyester ultra-fin B-492. Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
Marque: Brady™ 170900
61.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialisées : idéales pour une utilisation en laboratoire sur des surfaces courbes, notamment les tubes à essai, les flacons et les pipettes-pailles
- Durables : résistantes aux produits chimiques, à l'abrasion et aux températures extrêmes, notamment le stockage dans l'azote liquide
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui assure une fixation parfaite aux surfaces lisses et courbes, telles que le verre et le polypropylène
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Non autoclavable | |
M5-124-492 | |
Black on White | |
Die-cut | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
BMP51, M511 | |
-320°F à +230°F | |
1.65 x 0.5 in. | |
0,5 in | |
0,5 in |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Labels | |
Identification générale, étiquetage de laboratoire | |
180 Labels/Cartridge | |
0,0032 in | |
1,65 in | |
1.3 cm |