Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester ultra-fines FreezerBondz™ pour cryogénie
Code produit. p-200007014
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,375 x 1,25 in
0,5 x 0,5 in
0,5 x 1 in
0,6 x 1,625 in
12,70 x 41,91 mm (l x H)
1 x 1,75 in
22,86 mm (l) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (diamètre)
22,86 mm (l) x 25,40 mm (H)
25 pi x 0,5 po
31,75 mm (l) x 6,35 mm (H)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
180 pièces
200 pièces
220 pièces
240 pièces
360 pièces
Code produit. 17891799
Marque: Brady™ 170897
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquetez des surfaces de laboratoire courbes et réfrigérées, notamment les tubes, les flacons et les porte-tubes cryogéniques, grâce au consommable en polyester ultra-fin B-492. Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
  • Spécialisées : idéales pour une utilisation en laboratoire sur des surfaces courbes, notamment les tubes à essai, les flacons et les pipettes-pailles
  • Durables : résistantes aux produits chimiques, à l'abrasion et aux températures extrêmes, notamment le stockage dans l'azote liquide
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui assure une fixation parfaite aux surfaces lisses et courbes, telles que le verre et le polypropylène
  • Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Certifications/Conformité 2011/65/EU, 2015/863
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White
Finition Matte
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 180 Label(s) / Box
Quantité 180
Dimensions (métrique) 31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
Plage de températures (impériale) -320°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C to +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 31,75 mm (l) x 6,35 mm (H)
Longueur (impériale) 0.25 in.
Largeur (impériale) 1,25 in
Largeur (métrique) 31.75 mm
Hauteur (impériale) 0.25 in
Hauteur (métrique) 6.35 mm
Alternate Part Number M5-155-492