Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité Freedite Low-Cut
Les chaussures de sécurité Euro Protection™ Freedite Low-Cut sont rembourrées pour un ajustement serré confortable et sont dotées d’une passerelle pour la rigidité et d’un embout de sécurité composite pour la sécurité.
57.00€ - 78.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau de revêtement | Doublure en maille respirante 3D |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure amovible, textile et mousse, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation, semelle intermédiaire en polyuréthane injectée, semelle extérieure en polyuréthane. |
Matériau de la semelle | Polyuréthane, tissu composite |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15795625
|
Euro Protection™
9FREL36 |
36 |
58.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15705635
|
Euro Protection™
9FREL37 |
37 |
58.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15715635
|
Euro Protection™
9FREL38 |
38 |
58.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15725635
|
Euro Protection™
9FREL39 |
39 |
57.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15735635
|
Euro Protection™
9FREL40 |
40 |
76.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15745635
|
Euro Protection™
9FREL41 |
41 |
76.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15755635
|
Euro Protection™
9FREL42 |
42 |
76.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15765635
|
Euro Protection™
9FREL43 |
43 |
78.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15775635
|
Euro Protection™
9FREL44 |
44 |
76.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15785635
|
Euro Protection™
9FREL45 |
45 |
75.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15795635
|
Euro Protection™
9FREL46 |
46 |
57.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15705645
|
Euro Protection™
9FREL47 |
47 |
58.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15715645
|
Euro Protection™
9FREL48 |
48 |
57.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Passerelle pour la rigidité en torsion.
- Rembourrage pour un ajustement serré.
- Également disponible sur demande avec une semelle extérieure résistante aux risques électriques (Référence : 9FEHH).
- Garniture réfléchissante supérieure en cuir pleine fleur à l’arrière.
- Doublure en maille 3D respirante.
- Semelle intérieure amovible, textile et en mousse.
- Embout de sécurité composite.
- Semelle résistante aux perforations non métalliques (tissu composite).
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injectée.
- Semelle extérieure en polyuréthane.
Spécification
Noir | |
Cuir | |
Polyuréthane, tissu composite | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 |
Doublure en maille respirante 3D | |
Semelle intérieure amovible, textile et mousse, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation, semelle intermédiaire en polyuréthane injectée, semelle extérieure en polyuréthane. | |
Faible | |
563 G par chaussure en taille 8 |