Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité Freedite Low-Cut
Les chaussures de sécurité Euro Protection™ Freedite Low-Cut sont rembourrées pour un ajustement serré confortable et sont dotées d’une passerelle pour la rigidité et d’un embout de sécurité composite pour la sécurité.
Marque: Euro Protection™ 9FREL43
Description
- Passerelle pour la rigidité en torsion.
- Rembourrage pour un ajustement serré.
- Également disponible sur demande avec une semelle extérieure résistante aux risques électriques (Référence : 9FEHH).
- Garniture réfléchissante supérieure en cuir pleine fleur à l’arrière.
- Doublure en maille 3D respirante.
- Semelle intérieure amovible, textile et en mousse.
- Embout de sécurité composite.
- Semelle résistante aux perforations non métalliques (tissu composite).
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injectée.
- Semelle extérieure en polyuréthane.
Spécification
Noir | |
Cuir | |
Semelle intérieure amovible, textile et mousse, semelle non métallique (tissu composite) résistante à la perforation, semelle intermédiaire en polyuréthane injectée, semelle extérieure en polyuréthane. | |
Faible | |
563 G par chaussure en taille 8 |
Doublure en maille respirante 3D | |
43 | |
Polyuréthane, tissu composite | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 |