Learn More
Eppendorf™ Cadre pour plan de travail
GREENER_CHOICE
Un écran anti-contamination situé sur le bord avant du couvercle empêche tout contact accidentel avec sa surface interne au cours de l’ouverture, éliminant ainsi un risque de contamination grave
Marque:  Eppendorf™ 0030124243
57.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10324271
  • 57.83€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Un écran anti-contamination situé sur le bord avant du couvercle empêche tout contact accidentel avec sa surface interne au cours de l’ouverture, éliminant ainsi un risque de contamination grave. La charnière spéciale du couvercle permet d’encliqueter le couvercle sur une position déterminée d’environ 90° après l’ouverture du tube à essai.
  • Peut être utilisé avec tous les thermocycleurs au format de bloc de 0,2 ml
  • Écran de protection contre la contamination sur le couvercle
  • Charnière spéciale pour la position du couvercle fixe
  • Haute transparence
  • Certifié PCR* propre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tous les thermocycleurs avec bloc de format 0,2 ml
Nom du produit
Eppendorf™ Cadre pour plan de travail > Quantité : 5/boîte ; à utiliser avec : Tous les thermocycleurs avec bloc de format 0,2 ml