Learn More
Acide formique-d2, pour RMN, +99 % d’atomes D, solution à 95 % dans du D2O, Thermo Scientific Chemicals
66.43€ - 397.98€
Identifiants chimiques
CAS 920-42-3
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 48.037
Numéro MDL MFCD00037363
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Synonyme formic acid-d2, 2h formic 2 acid, dcood, 2h2 formic acid, formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci, formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide, formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d
CID PubChem 123092
Nom IUPAC deutério deutérioformate
SMILES C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Produktcode Marke Quantité Conditionnement Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantité Conditionnement Preis Menge & Verfügbarkeit  
10742194
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
1 g Flacon en verre
66.43€
1g
10033140
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
10g Flacon en verre
397.98€
10g
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
920-42-3
48.037
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
123092
C(=O)O
CH2O2
MFCD00037363
formic acid-d2, 2h formic 2 acid, dcood, 2h2 formic acid, formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci, formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide, formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d
deutério deutérioformate
Spezifikation
Formic acid-d2
Incolore
1,2700 g/ml
50°C
920-42-3
101,0°C
DCOOD
formic acid-d2, 2h formic 2 acid, dcood, 2h2 formic acid, formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci, formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide, formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
deutério deutérioformate
123092
≥94.0%
Liquide
99+ atom % D (95% in D2O)
99,0% min
1,27
5,9°C
CH2O2
MFCD00037363
Solubility in water: miscible.
C(=O)O
48.037
48.04
RMN
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-057-3
Produktidentifikator
  • Formic acid-d2
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt