Learn More
Acide formique-d2, pour RMN, +99 % d’atomes D, solution à 95 % dans du D2O, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Formic acid-d2 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 99+ atom % D (95% in D2O) |
Densité | 1,2700 g/ml |
Deutérium (D) | 99,0% min |
Point d’éclair | 50°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Gravité spécifique | 1,27 |
Quantité | 10g |