Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, solution à 37 % dans l’eau, stab. avec 5-15 % de méthanol
Le formaldéhyde, la formaline, numéro CAS 50-00-0, est un agent volatil incolore utilisé comme fixateur histologique et désinfectant.
35.48€ - 344.72€
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom 37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Point de fusion -15,0°C
Couleur Transparent
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10426730
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
119690010
1 L Flacon en plastique
35.48€
1L
10041040
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
119690025
2.5 L Bouteille en plastique
72.54€
2.50L
10182860
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
119690050
5 L jerrycan en plastique
97.84€
5L
10638333
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
119690250
25 L jerrycan en plastique
344.72€
25L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le formaldéhyde (formaline) est un composé organique utilisé pour la réticulation des protéines dans les échantillons biologiques tels que les coupes de tissus, les cellules de culture et les échantillons entiers
  • Le formaldéhyde est un intermédiaire dans la combustion du méthane et peut exister sous de nombreuses formes
  • Il s’agit d’un liquide volatil et incolore qui peut être stocké à long terme dans des récipients appropriés
  • Fourni sous forme stabilisée dans une solution avec du méthanol
Applications
  • Il peut être utilisé dans la recherche sur la douleur pour l’induction de la douleur et de l’inflammation
  • Le formaldéhyde monomère est formulé spécialement pour les applications de laboratoire
  • Couramment utilisé dans l’isolement de l’ARN comme dénaturant
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, solution à 37 % dans l’eau, stab. avec 5-15 % de méthanol