Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, solution à 37 % dans l’eau, stab. avec 5-15 % de méthanol
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
jerrycan en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le formaldéhyde (formaline) est un composé organique utilisé pour la réticulation des protéines dans les échantillons biologiques tels que les coupes de tissus, les cellules de culture et les échantillons entiers
- Le formaldéhyde est un intermédiaire dans la combustion du méthane et peut exister sous de nombreuses formes
- Il s’agit d’un liquide volatil et incolore qui peut être stocké à long terme dans des récipients appropriés
- Fourni sous forme stabilisée dans une solution avec du méthanol
Applications
- Il peut être utilisé dans la recherche sur la douleur pour l’induction de la douleur et de l’inflammation
- Le formaldéhyde monomère est formulé spécialement pour les applications de laboratoire
- Couramment utilisé dans l’isolement de l’ARN comme dénaturant
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formaldehyde |
| Note relative au nom | 37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol |
| CAS | 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1 |
| Point de fusion | -15.0°C |
| Couleur | Transparent |
| Densité | 1.0830g/mL |
| Point d’ébullition | 97.0°C |
| Point d’éclair | 50°C |
| Conditionnement | jerrycan en plastique |
| Formule moléculaire | CH2O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Formaldehyde, Methanol