Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Congélateurs ultra-basse température Forma™ série FDE -40°C
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ Forma™ série FDE -40°C sont moins énergivores, disposent d’une interface tactile simplifiée, de trois capacités et présentent une conception ergonomique d’armoire.
Marque: Thermo Scientific™ Forma™ FDE40040FV
Description
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ Forma™ série FDE -40°C ultra-basse température, dotés du H-drive, existent en trois modèles verticaux, qui permettent d’optimiser la capacité de stockage de 40 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série FDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Performances
- Dotés de la technologie à hydrocarbures de H-drive, ces systèmes permettent de réduire jusqu’à 50 % la consommation d’énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs ultra-basse température frigorigènes classiques1
- Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 53 dBA, le congélateur peut sortir du couloir et rentrer dans le laboratoire
- Conforme aux protocoles de validation ±5°C à -40°C avec une forte variation de pic et une variation de température constante
- Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
Convivialité
- Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran 5.6 pouces
- Choix entre trois volumes (400, 500 et 600 boîtes de 2 pouces) pour satisfaire différents besoins de stockage et de spécifications en matière d’encombrement des laboratoires
- Tous les modèles présentent quatre portes internes facilitant l’accès aux échantillons sans exposer la plus grande partie du contenu du congélateur à des conditions ambiantes
- Meilleur confort des clients grâce à la nouvelle poignée ergonomique, l’affichage à contraste élevé à hauteur des yeux et des étagères placées de façon à ce que leur accès soit facile et confortable.
- Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
- Fonctions de sécurité comprenant les réglages d’alarme et les portes compatibles avec les cadenas
Durabilité
- Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
- Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
- Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes de durabilité
Notes de bas de page :
- Données internes comparant le modèle 3,9 kWh/jour au modèle DXF400 = 8,0 kWh/jour. Données archivées.
- Données type d’un congélateur sur la base de tests internes à une température ambiante à 20°C ; Protocole de validation standard typique de ±5°C.
Spécification
Congélateurs ultra-basse température Forma série FDE -40°C, capacité de 400 boîtes, 230 V, 50 Hz | |
549 L | |
1 porte extérieure, 4 portes intérieures | |
Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP) | |
3 | |
75 kg | |
Vertical | |
Forma | |
Manuel | |
28,3 x 23,1 x 51,2 po (71,9 x 58,8 x 130,1cm) | |
Oui | |
Compatible Smart-Vue | |
UE | |
230 V, 50 Hz | |
40 000 x 2 ml | |
R290 | |
292 kg | |
249 kg |
19,4 ft3 | |
-10°C à -40°C | |
5 | |
Acier inoxydable | |
165 lb | |
CE | |
Affichage HIC 5,6 po à 7 segments avec boutons tactiles capacitifs | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
38,5 x 28,3 x 78 po (97,7 x 71,9 x 198,1cm) | |
Alarme, enregistreur | |
Connexions d’alarme à distance, 4 à 20 mA, RS485 et contacts secs | |
3,2/10 | |
230 V | |
50 Hz | |
Compresseur H-Drive | |
642 lb | |
550 lb | |
Boîtes de 2 in (400) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.