Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TDE -40°C
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
Capacité:
Boîtes de 2 in (400)
Boîtes de 2 po (500)
Boîtes de 2 po (600)
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE -40°C, dotés de la technologie H-drive, existent en trois modèles verticaux, ce qui permet d’optimiser la capacité de stockage de 40 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Performances
- Dotés de la technologie à hydrocarbures de H-drive, ces systèmes permettent de réduire jusqu’à 50 % la consommation d’énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs ultra-basse température frigorigènes classiques1
- Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 53 dBA, le congélateur peut sortir du couloir et rentrer dans le laboratoire
- Conforme aux protocoles de validation ±5°C à -40°C avec une forte variation de pic et une variation de température constante
- Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
Convivialité
- Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran 5.6 pouces
- Choix entre trois volumes (400, 500 et 600 boîtes de 2 pouces) pour satisfaire différents besoins de stockage et de spécifications en matière d’encombrement des laboratoires
- Tous les modèles présentent quatre portes internes facilitant l’accès aux échantillons sans exposer la plus grande partie du contenu du congélateur à des conditions ambiantes
- Meilleur confort des clients grâce à la nouvelle poignée ergonomique, l’affichage à contraste élevé à hauteur des yeux et des étagères placées de façon à ce que leur accès soit facile et confortable.
- Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
- Fonctions de sécurité comprenant les réglages d’alarme et les portes compatibles avec les cadenas
Durabilité
- Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
- Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
- Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes de durabilité
Notes de bas de page :
- Données internes comparant le modèle 3,9 kWh/jour au modèle DXF400 = 8,0 kWh/jour. Données archivées.
- Données type d’un congélateur sur la base de tests internes à une température ambiante à 20°C ; Protocole de validation standard typique de ±5°C.
Spécification
Spécification
| Description | Congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific série TDE -40°C, capacité de 400 boîtes, 230 V, 50 Hz |
| Capacité (impériale) | 19,4 ft3 |
| Capacité (métrique) | 549 L |
| Gamme de températures | -10°C à -40°C |
| Modèle de porte | 1 Extérieur, 4 Intérieur |
| No. of Doors | 5 |
| Isolation | Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP) |
| Intérieur | Acier inoxydable |
| Étagères | 3 |
| Capacité (impériale) d’étagère | 165 lb |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Comparta una corrección de contenido