Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs verticaux à ultra-basse température de –86° C Forma™ 900 Series
Fournit une protection d’échantillon intraitable pour des températures comprise entre -50° et -86 °C avec des congélateurs verticaux à ultra-basse température -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ 900 Series.
13930.00€ - 16900.00€
Spécification
Gamme de températures | -50°C à -86°C |
---|---|
Porte intérieure | 4 |
Matériau de la hotte | Acier laminé à froid |
Isolation | Mousse en polyuréthane |
Étagères | 3 |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Capacité | Capacité (impériale) | No. of Doors | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Capacité | Capacité (impériale) | No. of Doors | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10123102
|
Thermo Scientific™
991 |
230 V, 50 Hz | Boîtes (216) | 13 pieds cubes | 2 | N/A | N/A | N/A | |||||
10317042
|
Thermo Scientific™
994 |
230 V, 50 Hz | Boîtes (288) | 17,3 pied cube | 2 | N/A | N/A | N/A | |||||
10737554
|
Thermo Scientific™
995 |
230 V, 50 Hz | Boîtes (360) | 23 pieds cubes | 2 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Fournissez une protection des échantillons sûre pour les applications de -50° à -86°C avec les congélateurs verticaux à ultra-basse température de -86°C Thermo Scientific™ Forma™ 900 Series. Disponibles avec porte simple ou double, ces congélateurs sont conçus pour la protection et la sécurité des échantillons au quotidien.
Caractéristiques principales- Le panneau de contrôle centralisé, à hauteur des yeux, comprenant des systèmes de commande et de surveillance à microprocesseur, assure un accès et une lecture aisés de l’intégralité des commandes et des affichages.
- Améliore le contrôle de la température et augmente la capacité de réserve BTUH pour des échantillons à température plus stable.
- Le système unique de double porte permet de stocker les échantillons fréquemment utilisés dans le compartiment supérieur sans perturber le stockage des produits longue conservation placés dans le compartiment inférieur.
- Fonctionnement d’une seule main : facile à utiliser, compatible avec un cadenas, poignée de porte ergonomique avec serrure à clé intégrée.
- Systèmes de secours pour l’alimentation en CO2 ou LN2 : les systèmes de secours de sécurité pour l’alimentation en CO2 ou LN2 systèmes de secours CO2 ou LN2 en option, offrent une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
- Enregistreur graphique en option : enregistreur graphique intégré qui peut être installé au niveau des yeux sur les modèles Forma 900 -86°C
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 po) : réduit la consommation électrique, maintient la température au point de consigne
- Le joint de porte en trois points permet un temps de maintien plus long en cas d’ouverture de la porte
- Les armoires en acier laminé à froid sont robustes, à parois épaisses, ne s’écaillent pas et résistent à la rouille
- Ports d’accès de 25 mm (1 po) : permettent d’utiliser des sondes ou des instruments externes
- Quatre portes intérieures réduisent les pertes d’air froid et améliorent la récupération de la température après la fermeture des portes.
- Intérieur en acier inoxydable
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
-50°C à -86°C | |
Acier laminé à froid | |
3 | |
68 kg | |
Écran tactile LED | |
En option | |
Verrou et cadenas en standard | |
RS-485, 4-20 mA, contacts secs - standard, sonde PT100, en option | |
Utilisation standard | |
CO2 ou LN2 en option | |
Dévolteur-survolteur |
4 | |
Mousse en polyuréthane | |
150 lb | |
Vertical | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
Alarm, Recorder | |
Sur 7 jours, avec sous sans encre, en option | |
Non disponible | |
Non disponible | |
Compatible Smart-Vue | |
Dévolteur-survolteur |