Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs verticaux à ultra-basse température de –86° C Forma™ 900 Series
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
Capacité:
Boîtes (216)
Boîtes (288)
Boîtes (360)
Capacité (impériale):
13 pieds cubes
17,3 pied cube
23 pieds cubes
No. of Doors:
2
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fournissez une protection des échantillons sûre pour les applications de -50° à -86°C avec les congélateurs verticaux à ultra-basse température de -86°C Thermo Scientific™ Forma™ 900 Series. Disponibles avec porte simple ou double, ces congélateurs sont conçus pour la protection et la sécurité des échantillons au quotidien.
Armoire Forma -86°C série 900
• Congélateur vertical -86°C équipé de toutes les fonctions d'alarme essentielles
• Plage de température de travail de -50°C à -86°C
• 4 niveaux de stockage avec portillons individuels (base de la cuve et 3 étagères
• Passage de câble pour contrôle externe de la température
• Congélateur Forma -86°C série 900 série 8800
• Contrôle
• Affichage permanent
• Température réelle
• Réglage numérique
• Température de consigne
• Sonde de température calibrable
• Sonde de température échantillon option
• Affichage/contrôle de tension secteur
• Code secret utilisateur/administrateur
• Informations système de sécurité CO2 option
• Alarmes
• Alarme sonore avec affichage par diode LED
• Alarme sonore avec affichage
• Sur écran tactile
• Alarme température haute et basse réglable
• Alarme défaut sonde de température
• Alarme porte ouverte/non verrouillée
• Alarme empoussiérage condenseur
• Alarme nettoyage joint de porte
• Alarme panne secteur
• Batterie de sauvegarde alarme
• Tests d'alarmes haute/basse
• Test charge de la batterie
• Communication
• Report d'alarme NO/NF
• Port RS485
• Sortie température 4-20 mA
• Port USB
• Garantie
• Pièces et main d'uvre 2 ans 3 ans
• Compresseurs 4 ans 5 ans
• Isolation et serpentin évaporateur à vie à vie
• Congélateur double porte
• L'air froid étant plus lourd que l'air ambiant, la température de la chambre inférieure reste stable et assure une protection
• Totale des échantillons même en cas d'ouverture répétée de la porte du compartiment supérieur
• Cette construction permet de stocker les échantillons à usage fréquent dans le compartiment supérieur alors que le
• Compartiment inférieur est réservé à la conservation à long terme des échantillons sensibles
• Compartiment
• Portes avec isolation épaisseur 115mm, triple joint silicone largeur 12cm et serrure pour fermeture à clé de chaque
• Armoire standard 900
• Congélateur vertical -86°C équipé de toutes les fonctions d'alarme essentielles
• Plage de température de travail de -50°C à -86°C
• 4 niveaux de stockage avec portillons individuels (base de la cuve et 3 étagères
• Passage de câble pour contrôle externe de la température
• Congélateur Forma -86°C série 900 série 8800
• Contrôle
• Affichage permanent
• Température réelle
• Réglage numérique
• Température de consigne
• Sonde de température calibrable
• Sonde de température échantillon option
• Affichage/contrôle de tension secteur
• Code secret utilisateur/administrateur
• Informations système de sécurité CO2 option
• Alarmes
• Alarme sonore avec affichage par diode LED
• Alarme sonore avec affichage
• Sur écran tactile
• Alarme température haute et basse réglable
• Alarme défaut sonde de température
• Alarme porte ouverte/non verrouillée
• Alarme empoussiérage condenseur
• Alarme nettoyage joint de porte
• Alarme panne secteur
• Batterie de sauvegarde alarme
• Tests d'alarmes haute/basse
• Test charge de la batterie
• Communication
• Report d'alarme NO/NF
• Port RS485
• Sortie température 4-20 mA
• Port USB
• Garantie
• Pièces et main d'uvre 2 ans 3 ans
• Compresseurs 4 ans 5 ans
• Isolation et serpentin évaporateur à vie à vie
• Congélateur double porte
• L'air froid étant plus lourd que l'air ambiant, la température de la chambre inférieure reste stable et assure une protection
• Totale des échantillons même en cas d'ouverture répétée de la porte du compartiment supérieur
• Cette construction permet de stocker les échantillons à usage fréquent dans le compartiment supérieur alors que le
• Compartiment inférieur est réservé à la conservation à long terme des échantillons sensibles
• Compartiment
• Portes avec isolation épaisseur 115mm, triple joint silicone largeur 12cm et serrure pour fermeture à clé de chaque
• Armoire standard 900
Spécification
Spécification
| Description | Capacité : 489.9 L (17.3 pieds cubes) ; porte double ; peut accueillir 288 boîtes ; 230 V / 50 Hz ; 12 A |
| Type | Congélateur à ultra-basse température, vertical |
| Capacité (impériale) | 17,3 pied cube |
| Capacité (métrique) | 288 L (17.3 pieds cubes) |
| Gamme de températures | -50°C à -86°C |
| Modèle de porte | 1 (extérieur), 4 (intérieur) |
| No. of Doors | 2 |
| Porte intérieure | 4 |
| Matériau de la hotte | Acier laminé à froid |
| Isolation | Mousse en polyuréthane |
| Afficher plus |