Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension Fluran™ HCA F-5500-A
Tubulure d’extension spécialisée pour acides concentrés et solvants corrosifs. La tubulure d’extension Ismatec™ Viton™ est destinée aux tubulures à 2 et 3 arrêts.
190.00€
Spécification
Type de produit Tubulure d’extension
Certifications/Conformité FDA 21 CFR175.300
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Viton
Longueur totale (impériale) 50 pi
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
10398042
Afficher les documents
Ismatec™
SC0550
Dia. int. de 0,51 mm
190.00€
10m
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10684593
Afficher les documents
Ismatec™
SC0558
Dia. int. de 1,52 mm
190.00€
10m
Expédition estimée: 20-05-2025
Description
  • Grande résistance chimique.
  • Faible perméabilité aux gaz.
  • Vaste plage de températures.
  • Durée de vie limitée.
  • Ne doit pas être utilisée pour les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments.
  • Applications
    • Acides : Excellent
    • Solutions alcalines : Excellent
    • Solvants : Limité
    • Pression : Non recommandé
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Bon
    • Milieux stériles : Foire
  • Stérilisation : Non recommandé.
Spécification
Spécification
Tubulure d’extension
Non autoclavable
50 pi
Acides concentrés et solvants corrosifs. Petites cassettes MS-CA.
CO2 38, O2 14, N2 5
Noir
204°C
FDA 21 CFR175.300
Viton
15 m
-31°C
Durée de vie limitée
Bon