Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension Fluran™ HCA F-5500-A
Tubulure d’extension spécialisée pour acides concentrés et solvants corrosifs. La tubulure d’extension Ismatec™ Viton™ est destinée aux tubulures à 2 et 3 arrêts.
Marque: Ismatec™ SC0558
181.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grande résistance chimique.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Vaste plage de températures.
- Durée de vie limitée.
- Ne doit pas être utilisée pour les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments.
- Applications
- Acides : Excellent
- Solutions alcalines : Excellent
- Solvants : Limité
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Foire
- Stérilisation : Non recommandé.
Spécification
FDA 21 CFR175.300 | |
0,06 in | |
Viton | |
3,22 mm | |
15 m | |
1,7 mm | |
-31°C | |
CO2 38, O2 14, N2 5 | |
Noir | |
204°C |
Non autoclavable | |
1,52 mm | |
0,126 po | |
50 pi | |
0,066 po | |
Acides concentrés et solvants corrosifs. Petites cassettes MS-CA. | |
Dia. int. de 1,52 mm | |
Durée de vie limitée | |
Bon | |
Tubulure d’extension |