Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes aqueuses colorées en bleu Fluoro-Max
Parvenez à une sensibilité accrue et de meilleures capacités de détection des méthodes analytiques avec les suspensions de microsphères colorées dans la masse qui apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
198.00€ - 1030.00€
Spécification
Additif | Quantités de traces de surfactant pour inhiber l’agglomération et favoriser la stabilité |
---|---|
Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage. |
Contenu | Microsphères en polystyrène coloré dans l’eau |
Couleur | Bleu |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Quantité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10313345
|
Thermo Scientific™
B0100 |
10 ml | 1 μm |
198.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11878233
|
Thermo Scientific™
B0100B |
60 ml | 1 μm |
1030.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11888233
|
Thermo Scientific™
B0200 |
10 ml | 2 μm |
383.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11898233
|
Thermo Scientific™
B0200B |
60 ml | 2 μm |
900.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11828243
|
Thermo Scientific™
B150 |
15 ml | 0,15 μm |
399.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11838243
|
Thermo Scientific™
B150B |
90 ml | 0,15 μm |
900.00€
90mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11848243
|
Thermo Scientific™
B200 |
15 ml | 0,20 μm | N/A | |||||
11858243
|
Thermo Scientific™
B200B |
90 ml | 0,20 μm | N/A | |||||
11868243
|
Thermo Scientific™
B300 |
15 ml | 0,30 μm |
198.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11878243
|
Thermo Scientific™
B300B |
90 ml | 0,30 μm |
900.00€
90mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11808253
|
Thermo Scientific™
B50 |
15 ml | 0,05 μm |
198.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13425406
|
Thermo Scientific™
B500 |
15 ml | 0,50 μm | N/A | |||||
11828253
|
Thermo Scientific™
B500 |
15 ml | 0,50 μm |
399.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11838253
|
Thermo Scientific™
B500B |
90 ml | 0,50 μm |
900.00€
90mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11818253
|
Thermo Scientific™
B50B |
90 ml | 0,05 μm |
900.00€
90mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11848253
|
Thermo Scientific™
B520 |
15 ml | 0,52 μm | N/A | |||||
11858253
|
Thermo Scientific™
B520B |
90 ml | 0,52 μm | N/A | |||||
11868253
|
Thermo Scientific™
B600 |
15 ml | 0,60 μm |
198.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11878253
|
Thermo Scientific™
B600B |
90 ml | 0,60 μm |
900.00€
90mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11888253
|
Thermo Scientific™
B700 |
15 ml | 0,70 μm |
198.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11898253
|
Thermo Scientific™
B700B |
90 ml | 0,70 μm |
900.00€
90mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11808263
|
Thermo Scientific™
B800 |
15 ml | 0,80 μm |
198.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11818263
|
Thermo Scientific™
B800B |
90 ml | 0,80 μm |
900.00€
90mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11828263
|
Thermo Scientific™
B900 |
15 ml | 0,90 μm |
198.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11838263
|
Thermo Scientific™
B900B |
90 ml | 0,90 μm |
900.00€
90mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11808243
|
Thermo Scientific™
B100 |
1 Each | 0,10 μm | N/A | |||||
Description
Parvenez à une sensibilité accrue et de meilleures capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses bleues Thermo Scientific™ Fluoro-Max, suspensions de microsphères colorées dans la masse qui apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Les particules fluorescentes Fluoro-Max émettent des couleurs vives et distinctes lorsqu’elles sont éclairées par des lumières à longueurs d’onde plus courtes que la longueur d’onde d’émission. Cette caractéristique améliore leur contraste et leur visibilité par rapport aux matériaux d’arrière-plan. Ces particules de polymère colorées dans la masse utilisent le procédé exclusif Firefli™ pour intégrer le colorant à travers la matrice polymère de manière à produire des couleurs fluorescentes vives, à limiter le photoblanchiment et à éviter la lixiviation du colorant dans le milieu aqueux.- Fabriqués en polystyrène (PS)
- Densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C).
- Conditionnées sous 1% de matières solides
- Peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activé à fluorescence
- Peuvent aussi être détectées à l’aide de lumière minérale ou de lumière noire (UV)
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants sont tributaires de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales exactes d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandées dans les domaines suivants :
- Tests de filtres
- Suivi des flux
- Recherche biologique
Spécification
Quantités de traces de surfactant pour inhiber l’agglomération et favoriser la stabilité | |
Microsphères en polystyrène coloré dans l’eau | |
Polystyrène | |
Bleu fluorescent Firefli (365, 388, 412/445, 445, 473) | |
1,05 g/cm³ | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage. | |
Bleu | |
Particule fluorescente | |
Notice | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) |