Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes aqueuses colorées en bleu Fluoro-Max
Parvenez à une sensibilité accrue et de meilleures capacités de détection des méthodes analytiques avec les suspensions de microsphères colorées dans la masse qui apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Marque: Thermo Scientific™ B520B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Parvenez à une sensibilité accrue et de meilleures capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses bleues Thermo Scientific™ Fluoro-Max, suspensions de microsphères colorées dans la masse qui apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Les particules fluorescentes Fluoro-Max émettent des couleurs vives et distinctes lorsqu’elles sont éclairées par des lumières à longueurs d’onde plus courtes que la longueur d’onde d’émission. Cette caractéristique améliore leur contraste et leur visibilité par rapport aux matériaux d’arrière-plan. Ces particules de polymère colorées dans la masse utilisent le procédé exclusif Firefli™ pour intégrer le colorant à la matrice polymère de manière à produire des couleurs fluorescentes vives, à limiter le photoblanchissement et à éviter la lixiviation du colorant en milieu aqueux.- Fabrication en polystyrène (PS)
- Densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C).
- Conditionnement à 1 % de solides
- Peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activées par fluorescence
- Peuvent aussi être détectées à l’aide d’une lampe à ultraviolet ou lumière noire (UV)
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandé dans les cas suivants :
- Tests de filtres
- Suivi des flux
- Recherche biologique
Spécification
Quantités de traces de surfactant pour inhiber l’agglomération et favoriser la stabilité | |
Microsphères en polystyrène coloré dans l’eau | |
PS | |
Bleu fluorescent Firefli (365, 388, 412/445, 445, 473) | |
1,05 g/cm³ | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) | |
< 3 % | |
0,52 μm |
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage. | |
Bleu | |
Particule fluorescente | |
Notice | |
90 ml | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois | |
0,52 μm | |
0,52 μm |