Learn More
Fluorure, solution étalon pour chromatographie d’échange d’ions, F- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
145.29€ - 294.47€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-49-4, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | FNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.99 |
Numéro MDL | MFCD00003524 |
Clé InChI | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 5235 |
ChEBI | CHEBI:28741 |
Nom IUPAC | fluorure de sodium |
SMILES | [F-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035550.AE |
100 mL |
145.29€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035550.AP |
500 mL |
294.47€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fluoride, Ion chromatography standard solution, Specpure™, F∣- 1000μg/ml is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7681-49-4, 7732-18-5 | |
41.99 | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:28741 | |
[F-].[Na+] |
FNa | |
MFCD00003524 | |
5235 | |
fluorure de sodium |
Spécification
Fluoride | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
MFCD00003524 | |
Immiscible with water | |
[F-].[Na+] | |
41.99 | |
CHEBI:28741 |
7681-49-4, 7732-18-5 | |
FNa | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
Liquide | |
fluorure de sodium | |
5235 | |
Fluorure de sodium :0,22 % ; eau :99,78% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante