Learn More
Fluorure, solution étalon pour chromatographie d’échange d’ions, F- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Description
Fluoride, Ion chromatography standard solution, Specpure™, F∣- 1000μg/ml is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Fluoride |
Quantité | 100 mL |
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Forme physique | Liquide |
Solubilité | Immiscible with water |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fluorure de sodium :0,22 % ; eau :99,78% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1538739 | Certificat d’analyse | 17/03/2025 | 035550.AP,035550.AE |
1538295 | Certificat d’analyse | 13/03/2025 | 035550.AP,035550.AE |
1538294 | Certificat d’analyse | 11/03/2025 | 035550.AP,035550.AE |
1521582 | Certificat d’analyse | 11/03/2025 | 035550.AP,035550.AE |
1535381 | Certificat d’analyse | 11/03/2025 | 035550.AP,035550.AE |