Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isothiocyanate de fluorescéine I, 90 %, pure
92.36€ - 964.80€
Identifiants chimiques
CAS | 3326-32-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H11NO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 389.381 |
Numéro MDL | MFCD00005063 |
Clé InChI | MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein |
CID PubChem | 18730 |
ChEBI | CHEBI:37918 |
Nom IUPAC | 3‘,6’-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10080940
|
Thermo Scientific Chemicals
119252500 |
250 mg | Flacon en verre |
92.36€
250mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10356460
|
Thermo Scientific Chemicals
119250010 |
1 g | Flacon en verre |
254.27€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10115253
|
Thermo Scientific Chemicals
119250050 |
5 g | Flacon en verre |
964.80€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3326-32-7 | |
389.381 | |
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N | |
18730 | |
3‘,6’-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one |
C21H11NO5S | |
MFCD00005063 | |
5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein | |
CHEBI:37918 | |
C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O |
Spécification
Fluorescein isothiocyanate isomer I | |
90% | |
MFCD00005063 | |
5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein | |
Authentique | |
3‘,6’-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one | |
18730 | |
389.38 | |
Pures | |
Crystals |
3326-32-7 | |
C21H11NO5S | |
15, 4120 | |
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O | |
389.381 | |
CHEBI:37918 | |
≥88% (HPLC) | |
Blanc |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- Fluorescein isothiocyanate isomer I
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.