Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isothiocyanate de fluorescéine I, 90 %, pure
Code produit. 10115253
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-32-7
Formule moléculaire C21H11NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 389.381
Numéro MDL MFCD00005063
Clé InChI MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
CID PubChem 18730
ChEBI CHEBI:37918
Nom IUPAC 3‘,6’-dihydroxy-6-isothiocyanatospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein isothiocyanate isomer I
Plage de pourcentage du dosage 90%
Merck Index 15, 4120
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 389.38
Pourcentage de pureté ≥88% (HPLC)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.