Learn More
Acide fluorène-9-acétique, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11493048
Acide fluorène-9-acétique, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493048
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11493048
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18772.14
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
It was used in preparation of pyrokinin class of insect neuropeptides. It was also used in preparation of N-(9-fluoreneacetyl)-L-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé dans la préparation de neuropeptides d’insectes appartenant aux pyroquinines. Il a également été utilisé dans la préparation de la N-(9-fluoreneacétyl)-L-leucine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6284-80-6
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.259
Numéro MDL MFCD00013262
Clé InChI WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 94852
Nom IUPAC Acide 2-(9H-fluorén-9-yl)acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorene-9-acetic acid
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté ≥99.5%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide fluorène-9-acétique, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals >