Learn More
Chlorure de benzalkonium, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384048
Chlorure de benzalkonium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384048
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11384048
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041339.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent actif de surface cationique
Cationic surface active agentBenzalkonium chloride is used in textile dyeing, softeners, antistatic agents, emulsifiers and conditioner. It acts as a cationic detergent. It is also used as a preservative in pharmaceutical products like eye, ear and nasal drops and sprays. Further, it is an active ingredient in personal care products such as hand sanitizers, shampoos, deodorants and wet wipes. In addition to this, it is used in a study to assess its action on epithelia conjunctival cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63449-41-2
Formule moléculaire C21H38ClN
Poids moléculaire (g/mol) 339.99
Numéro MDL MFCD00137276
Clé InChI JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chloridesAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 13762
Nom IUPAC Chlorure de benzyl-décyl-diméthylazanium
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzalkonium Chloride
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone,ether and alcohol. Slightly miscible with benzene.
Forme physique Semi-solide/solide, R = C
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW26K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number041339.22,041339.14,041339.36
Numéro de lotN28K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number041339.22,041339.14,041339.36
Numéro de lotR05G030 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number041339.22,041339.14,041339.36
Numéro de lotP29I048 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2022 Catalog Number041339.14,041339.36
Numéro de lotP29I048 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number041339.22,041339.14,041339.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzalkonium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Chlorure de benzalkonium, Thermo Scientific Chemicals >