Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de point de liquide
Conçu pour permettre un échantillonnage rapide des points à partir de fûts, de barils et de la plupart des récipients. L’échantillonneur de point de liquide Sampling Systems™ est idéal pour l’échantillonnage de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et d’aliments.
Marque:  Sampling Systems™ 5551S-600
Code produit. 15839371
  • 466.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L avec joint en silicone (qualité FDA)
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (316L)
160 mL
600 mm
Joint en silicone
25 mm