Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de point de liquide
Code produit. p-7138859 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
160 mL
300 mL
450 mL
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15819371
Marque: Sampling Systems™ 5551S1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour permettre un échantillonnage rapide des points à partir de fûts, de barils et de la plupart des récipients. L’échantillonneur de point de liquide Sampling Systems™ est idéal pour l’échantillonnage de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et d’aliments.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L avec joint en silicone (qualité FDA)
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Matériau Acier inoxydable (316L)
Comprend Joint en silicone
Capacité (métrique) 300 mL
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Longueur (métrique) 1000 mm