Learn More
Florisil, 60-100 mailles, pour chromatographie sur colonne, Thermo Scientific Chemicals
Florisil, MgO3Si, numéro CAS-1343-88-0, 1 kg, blanc, 01,393 ; 09,223, 100,39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, maille de 60 à 100, pour chromatographie sur colonne, flacon en verre
112.56€ - 1383.89€
Identifiants chimiques
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Numéro MDL MFCD00078249
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10358580
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
205452500
250 g Flacon en verre
112.56€
250g
10174830
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
205455000
500 g Flacon en verre
193.47€
500g
10793011
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
205450010
1 kg Flacon en verre
349.74€
1kg
10512904
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
205450050
5 kg Récipient en plastique
1383.89€
5kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour chromatographie sur colonne
Spécification
Identifiants chimiques
1343-88-0
100.39
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
MgO3Si
MFCD00078249
Spécification
Florisil™
Blanc
1343-88-0
MFCD00078249
10, 5509
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
100.39
60-100 mesh, for column chromatography
Poudre fine
MgO3Si
01,393; 09,223
Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9%
100.39
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Florisil, 60-100 mailles, pour chromatographie sur colonne, Thermo Scientific Chemicals