Learn More
Florisil, 60-100 mailles, pour chromatographie sur colonne, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
500g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour chromatographie sur colonne
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Florisil™ |
| Note relative au nom | 60-100 mesh, for column chromatography |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre fine |
| Quantité | 5 kg |
| Fieser | 01,393; 09,223 |
| Merck Index | 10, 5509 |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Granulométrie | Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9% |
| Poids de la formule | 100.39 |