Learn More
Key Instruments™ Débitmètre transparent en acrylique Flo Rite™ modèle FR4000 avec vanne d’entrée standard
109.77€ - 201.00€
Spécification
Type | Débitmètre |
---|---|
Précision | ± 3 % |
Float Material | Acier inoxydable |
Pression nominale | 100lb./in2 |
Raccordements | 1/8 po NPT (F) |
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11948034
|
Key Instruments™
FR4A40BVBN |
0,4 à 5 L/min | N/A | ||||||
11978034
|
Key Instruments™
FR4A42BVBN |
2 à 20 l/min |
172.84€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11988034
|
Key Instruments™
FR4A43BVBN |
3 à 30 l/min | N/A | ||||||
11998034
|
Key Instruments™
FR4A44BVBN |
4 à 50 l/min | N/A | ||||||
11908044
|
Key Instruments™
FR4A47BLBN |
10 à 100 | N/A | ||||||
Description
Débitmètre monobloc à lecture directe• Débit eau 0,005 à 75L/min, débit air 0,04 à 4000L/min
• Echelle sur 50, 100 ou 127mm
• Disponible avec ou sans vanne micrométrique
• Débitmètre monobloc 100mm air
• Tube acrylique, flotteur acier inox, joint Buna N et raccords laiton 1/8 FNPT
• L x P x H: 35 x 54 x 165mm
• Avec vanne
Spécification
Débitmètre | |
Acier inoxydable | |
1/8 po NPT (F) | |
165 mm | |
FR4000 | |
34,7mm | |
Buna-N | |
Vanne d’entrée standard |
± 3 % | |
100lb./in2 | |
Équipement d’échantillonnage de l’air, aquaculture, matériel de désalinisation, analyseurs gazeux, systèmes médicaux, équipement photo, systèmes de traitement et de distribution de l’eau | |
Acrylique | |
± 0,5% | |
Pleine échelle | |
65°C |