Learn More
Key Instruments™ Débitmètre transparent en acrylique Flo Rite™ modèle FR4000 avec vanne d’entrée standard
Marque:  Key Instruments™ FR4A40BVBN
Code produit. 11948034
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Débitmètre monobloc à lecture directe
• Débit eau 0,005 à 75L/min, débit air 0,04 à 4000L/min
• Echelle sur 50, 100 ou 127mm
• Disponible avec ou sans vanne micrométrique
• Débitmètre monobloc 100mm air
• Tube acrylique, flotteur acier inox, joint Buna N et raccords laiton 1/8 FNPT
• L x P x H: 35 x 54 x 165mm
• Avec vanne
Spécification
Spécification
Débitmètre
0,4 à 5 L/min
100lb./in2
Équipement d’échantillonnage de l’air, aquaculture, matériel de désalinisation, analyseurs gazeux, systèmes médicaux, équipement photo, systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Acrylique
± 0,5%
Pleine échelle
65°C
± 3 %
Acier inoxydable
1/8 po NPT (F)
165 mm
FR4000
34,7mm
Buna-N
Vanne d’entrée standard