Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes FlipStrip™ avec couvercle
Conservez les barrettes de 0,2 mL et les tubes de 1,5 mL d’un côté et les tubes de 0,5 mL de l’autre côté de ce rack pour microtubes avec couvercle, fabriqué en plastique 100 % recyclé.
Marque: Thermo Scientific™ 8698
Description
Placez des barrettes de 0,2 ml et des tubes de 1,5 ml d’un côté du rack pour microtubes Thermo Scientific™ FlipStrip avec couvercle, et des tubes de 0,5 ml de l’autre côté. Le rack est fabriqué en plastique 100 % recyclé.
- Contient des barrettes de 0,2 ml et des tubes de 1,5 ml sur un côté, des tubes de 0,5 ml sur l’autre
- Conception stable, ultra plate avec grille de repérage alphanumérique pour faciliter l’identification des tubes
- Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécification
Portoir Flipstrip | |
Tubes (0,5 ml), Tubes (1,5 ml), Tubes (2 ml) | |
Oui |
Rouge | |
Plastique recyclé | |
12 racks |