Learn More
Memmert™ Capteur de température flexible Pt100 pour UN55
Capteur de température flexible pour positionnement dans la chambre ou dans la charge.
Marque: Memmert™ UN55H8
Description
- Positionné de manière flexible dans la chambre ou la charge
- Pour la mesure de la température locale (jusqu’à 1 capteur supplémentaire possible)
- La température mesurée est indiquée sur l’affichage, enregistrée dans la mémoire de données intégrale et peut être documentée via le logiciel AtmoCONTROL
- Pour les étuves Memmert
Spécification
Étuve UN55 | |
Sonde de température |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.