Learn More
Proteintech FlexAble FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate FITC Plus in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
107.31€ - 1059.97€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18085155
|
Proteintech
KFA109-10 |
10 Tests |
107.31€
10 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18030596
|
Proteintech
KFA109-200 |
100 Tests |
1059.97€
200 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18007295
|
Proteintech
KFA109-50 |
50 Tests |
499.58€
50 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FlexAble FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate FITC Plus in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.