Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 750 into Rabbit IgG antibodies.
90.00€ - 889.00€
Spécification
Contenu et stockage | 1 an à -20°C ou 6 mois à +4°C, éviter la lumière |
---|---|
Excitation / émission | 755 nm/780 nm |
Labeling Target | IgG |
Espèces | Lapin |
Code produit | Marque | Contenus des kits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Contenus des kits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17731519
|
Proteintech™
KFA004-10 |
FlexLinker CoraLite™ Plus 750 de 10 μl pour IgG de lapin, FlexQuencher de 20 μl pour IgG de lapin, FlexBuffer de 100 μl, Manuel, Aimant de protocole |
90.00€
10 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17751519
|
Proteintech™
KFA004-50 |
FlexLinker CoraLite™ Plus 750 de 50 μl pour IgG de lapin, FlexQuencher de 100 μl pour IgG de lapin, FlexBuffer de 500 μl, Manuel, Aimant de protocole |
419.00€
50 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17741519
|
Proteintech™
KFA004-200 |
4 FlexLinker CoraLite™ Plus 750 de 50 μl pour IgG de lapin, 4 FlexQuencher de 100 μl pour IgG de lapin, 4 FlexBuffer de 500 μl, Manuel, Aimant de protocole |
889.00€
200 réactions |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 750 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
- One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
- Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Spécification
1 an à -20°C ou 6 mois à +4°C, éviter la lumière | |
755 nm/780 nm | |
IgG | |
Lapin |