Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 750 into Rabbit IgG antibodies.
Marque: Proteintech™ KFA004-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Description
Le kit de marquage d’anticorps FlexAble CoraLite™ Plus 750 pour IgG de lapin est un nouveau kit de marquage d’anticorps qui utilise un lien d’affinité pour conjuguer CoraLite™ Plus 750 dans n’importe quelle condition de tampon à des anticorps primaires IgG de lapin provenant de n’importe quel fournisseur.
- Une réaction de marquage ne nécessite que 0,5 μg d’anticorps, quelle que soit la concentration d’anticorps
- Marquez votre anticorps IgG de lapin en <10 minutes sans équipement supplémentaire
Spécification
FlexLinker CoraLite™ Plus 750 de 10 μl pour IgG de lapin, FlexQuencher de 20 μl pour IgG de lapin, FlexBuffer de 100 μl, Manuel, Aimant de protocole | |
1 an à -20°C ou 6 mois à +4°C, éviter la lumière | |
IgG |
10 x 0,5 μg Réactions | |
755 nm/780 nm | |
Lapin |