Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 488 Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble CoraLite Plus 488 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 488 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
107.31€ - 1059.97€
Spécification
Format Liquid
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18078705
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
KFA104-50
50 Tests
499.58€
50 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
18089415
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
KFA104-200
100 Tests
1059.97€
200 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
18024235
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
KFA104-10
10 Tests
107.31€
10 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
FlexAble CoraLite™ Plus 488 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 488 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.