Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité ventilées V-Maxx™ Honeywell™
Conviennent à une grande variété de travailleurs et peuvent être portées par-dessus les lunettes de prescription et avec des demi-masques respiratoires. Les lunettes de sécurité ventilées V-Maxx™ Honeywell™ Sperian™ ont un style sportif pour une meilleure acceptation de l’utilisateur.
16.00€ - 218.00€
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Matériau du bandeau | Néoprène |
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11816980
|
Sperian™
1011381 |
Antibuée |
37.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11807080
|
Sperian™
1006194 |
Antibuée |
218.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12334749
|
Sperian™
1006194 |
Antibuée |
16.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Champ de vision à 180° pour une vision périphérique sans distorsion
- Le système de fixation à sangle rotative facilite l’utilisation avec les casques de sécurité
- Conformes aux tests de résistance aux éclaboussures
- La ventilation indirecte empêche la surchauffe
- Verres en polycarbonate transparents anti-buée
Spécification
Antibuée | |
Transparent | |
Néoprène | |
Polycarbonate |
ISO 9001:2000 | |
Lunettes de sécurité | |
Indirecte |